Learn More
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10727115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10727115 25 g Amber Glass Bottle 25g
10466272 1 g Amber Glass Bottle 1g
10553022 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10727115 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00278EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 118430-74-3
Formula molecolare C7H11N3
Molecular Weight (g/mol) 137.19
Numero MDL MFCD00067984
InChI Key YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735311
SMILES CN1N=C(C=C1N)C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Sinonimo 3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-cyclopropyl-1-methyl, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methylpyrazole, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine,3-cyclopropyl-1-methyl, 3-cyclopropyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cbj7, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-pyrazole-3-amine
IUPAC Name 5-cyclopropyl-2-methylpyrazol-3-amine
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 97%