Learn More
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole, 98%
Codice prodotto. 15491099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491099 1 g 1g
15411109 250 mg 250mg
15401109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491099 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64069.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100114-57-6 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100114-57-6
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD04970938,MFCD06739298
InChI Key TXWDVWSJMDFNQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7017816
IUPAC Name 5-cyclopropyl-1H-pyrazole
SMILES C1CC1C1=CC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Colore Colorless
Quantità 1 g
Beilstein 1561659
Sinonimo 3-cyclopropyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-cyclopropyl, 3-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole,3-cyclopropyl, 3-cyclopropyl-2h-pyrazole, 3-cyclopropyl-1h-pyrazole 97+%, acmc-2097ms, 1h-pyrazole, 5-cyclopropyl
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid