Learn More
3-Deazaadenosine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473439
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473439 1 mg 1mg
16442688 5 mg -
16430479 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16473439 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW013332A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress 3-Deazaadenosine (hydrochloride) is an inhibitor of S-adenosylhomocysteine hydrolase, with a Ki of 3.9 μM; 3-Deazaadenosine has anti-inflammatory, anti-proliferative and anti-HIV activity.
3-Deazaadenosine (hydrochloride) is an inhibitor of S-adenosylhomocysteine hydrolase, with a Ki of 3.9 μM
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Deazaadenosine hydrochloride
CAS 86583-19-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H15ClN4O4
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 41.67 mg/mL (137.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=C3)N=C2.Cl
Molecular Weight (g/mol) 302.71
Peso formulazione 302.71
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only