Learn More
3-Decen-2-one, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30310937
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. 30310937
Marca: Dr. Ehrenstorfer DRECA12096250
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Decen-2-one
CAS 10519-33-2
Nomi componenti o analita 3-Decen-2-one
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C10 H18 O
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo Heptylidene acetone, Oenanthylidene acetone, SmartBlock, 3-Decen-2-one
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
SMILES CCCCCC\C=C\C(=O)C
IUPAC Name (E)-dec-3-en-2-one
Molecular Weight (g/mol) 154.2493
Quantità 250 mg
Peso formulazione 154.1358 g/mol