Learn More
3'-Dehydrolutein (~90%), TRC
Codice prodotto. 30012121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012121 2.5 mg 2.50mg
30009887 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012121 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2297552.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23984-55-6
Formula molecolare C40H54O2
Molecular Weight (g/mol) 566.86
Sinonimo (3R,6'R)-3-Hydroxy-β,ε-caroten-3'-one, all-trans-3-Hydroxy-α-caroten-3'-one, 3'-Oxolutein, Philosamiaxanthin, all-trans-Philosamiaxanthin;
SMILES O=C1CC(C)(C)[C@@H](/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(/C=C/C2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Dehydrolutein
Quantità 2.5 mg