Learn More
3-Dehydroxy Chlorthalidone, TRC
Codice prodotto. 30135142
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135142 100 mg 100mg
30005794 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135142 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD230540100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82875-49-8
Formula molecolare C14 H11 Cl N2 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 322.77
Sinonimo Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-, 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-[(1RS)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl]benzenesulfonamide, 3-Dehydroxy Chlorthalidone, Chlortalidone Imp. E (EP)
IUPAC Name 2-chloro-5-(3-oxo-1,2-dihydroisoindol-1-yl)benzenesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2NC(=O)c3ccccc23
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Dehydroxy Chlorthalidone
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H11ClN2O3S/c15-11-6-5-8(7-12(11)21(16,19)20)13-9-3-1-2-4-10(9)14(18)17-13/h1-7,13H,(H,17,18)(H2,16,19,20)
Peso formulazione 322.0179