missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Demethyl Thiocolchicine 2-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester), TRC

Codice prodotto. 30350822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30350822 1 mg 1mg
30352828 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30350822 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2313051MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 3-Demethyl Thiocolchicine 2-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester)
CAS 250662-47-6
Formula molecolare C34H39NO14S
Quantità 1 mg
Sinonimo (7S)-7-(Acetylamino)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-3-yl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C34H39NO14S/c1-15(36)35-22-11-9-19-13-24(27(42-5)28(43-6)26(19)20-10-12-25(50-8)23(40)14-21(20)22)48-34-32(47-18(4)39)30(46-17(3)38)29(45-16(2)37)31(49-34)33(41)44-7/h10,12-14,22,29-32,34H,9,11H2,1-8H3,(H,35,36)/t22-,29+,30+,31+,32-,34-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3CC[C@@H](NC(=O)C)C4=CC(=O)C(=CC=C4c3c(OC)c2OC)SC)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(7R)-7-acetamido-1,2-dimethoxy-10-methylsulfanyl-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-3-yl]oxy]-3,4,5-triacetyloxyoxane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 717.74
Peso formulazione 717.2091
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.