Learn More
3-Demethyl Thiocolchicine, TRC
Codice prodotto. 30132413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132413 5 mg 5mg
30011598 25 mg 25mg
30006255 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132413 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2313305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87424-25-7
Formula molecolare C21 H23 N O5 S
Molecular Weight (g/mol) 401.48
Sinonimo N-[(7S,12aRa)-3-Hydroxy-1,2-dimethoxy-10-(methylsulfanyl)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, Acetamide, N-[(7S)-5,6,7,9-tetrahydro-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, Acetamide, N-[5,6,7,9-tetrahydro-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, (S)-, Colchicine, 2-demethylthio- (6CI), Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, 3-Demethylthiocolchicine, 3-Desmethylthiocolchicine, 3-O-Demethylthiocolchicine, NSC 361792
IUPAC Name N-[(7S)-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-methylsulfanyl-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide
SMILES COc1c(O)cc2CC[C@H](NC(=O)C)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c1OC)SC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Demethyl Thiocolchicine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO5S/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-17(25)20(26-2)21(27-3)19(12)13-6-8-18(28-4)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Peso formulazione 401.1297
Percent Purity >95%