Learn More
3-Deoxy-D-glucose, TRC
Codice prodotto. 30179315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179315 50 mg 50mg
30179167 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179315 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23904050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2490-91-7
Formula molecolare C6 H12 O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Sinonimo D-ribo-Hexose, 3-deoxy-, 3-Deoxy-D-ribo-hexose, 3-Deoxy-D-glucose, 3-Deoxy-D-ribohexose, 3-Deoxyglucose, D-Glucose, 3-deoxy-, (2R,4S,5R)-2,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
IUPAC Name (3R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)C[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Deoxy-D-glucose
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O5/c7-2-5-3(8)1-4(9)6(10)11-5/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6?/m0/s1
Peso formulazione 164.0685