Learn More
3'-Deoxyadenosine, 98%
Codice prodotto. 15466859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466859 100 mg 100mg
15446859 10 mg 10mg
15456859 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15466859 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65366.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 73-03-0 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-03-0
Formula molecolare C10H13N5O3
Molecular Weight (g/mol) 251.25
Numero MDL MFCD00037998
InChI Key OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
Sinonimo cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
PubChem CID 6303
ChEBI CHEBI:29014
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Deoxyadenosine
Colore White
Quantità 100 mg
Numero UN UN2811
Beilstein 35194
Indice di Merck 14,2529
IUPAC Name (2R,3R,5S)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Peso formulazione 251.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder