Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Deoxythymidine
Codice prodotto. 15417069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417069 500 mg 500mg
15407069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15417069 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J65765.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 3416-05-5 | C10H14N2O4 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3416-05-5
Formula molecolare C10H14N2O4
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Numero MDL MFCD00010570
InChI Key XKKCQTLDIPIRQD-JGVFFNPUSA-N
Sinonimo 3'-deoxythymidine, 2',3'-dideoxythymidine, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dideoxythymidine, thymidine, 3'-deoxy, desoxythymidin, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, ddt & gm-csf
PubChem CID 65119
IUPAC Name 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Deoxythymidine
Punto di fusione 155°C to 156°C
Colore White to Yellow
Quantità 500 mg
Beilstein 21884
Peso formulazione 226.23
Forma fisica Powder