missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-Acetic Acid, TRC

Codice prodotto. 30349817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30349817 5 mg 5mg
30355869 50 mg 50mg
30351675 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30349817 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2889655MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 251451-31-7
Formula molecolare C14 H14 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 274.27
IUPAC Name 2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12

Specifica

Materiale o nome chimico 3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-Acetic Acid
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(18)5-9-6-15-12-2-1-8(4-11(9)12)3-10-7-20-14(19)16-10/h1-2,4,6,10,15H,3,5,7H2,(H,16,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Peso formulazione 274.0954
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.