Learn More
3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib, TRC
Codice prodotto. 30012287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012287 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30012287 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD293125500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib
CAS 184475-50-1
Formula molecolare C22 H24 F2 N4 O3
Quantità 500 mg
Sinonimo 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib;
InChI Formula InChI=1S/C22H24F2N4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
IUPAC Name N-(3,4-difluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 430.448
Peso formulazione 430.182