Learn More
3-Descyano-3-ethoxycarbonyl Febuxostat, TRC
Codice prodotto. 30240576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30240576 2.5 mg 2.50mg
30180329 10 mg 10mg
30180340 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240576 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2880652.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2476465-11-7
Formula molecolare C18 H21 N O5 S
Molecular Weight (g/mol) 363.428
Sinonimo 2-(3-(Ethoxycarbonyl)-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid
IUPAC Name 2-[3-ethoxycarbonyl-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CCOC(=O)c1cc(ccc1OCC(C)C)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Descyano-3-ethoxycarbonyl Febuxostat
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21NO5S/c1-5-23-18(22)13-8-12(6-7-14(13)24-9-10(2)3)16-19-11(4)15(25-16)17(20)21/h6-8,10H,5,9H2,1-4H3,(H,20,21)
Peso formulazione 363.114
Percent Purity >95%