Learn More
3-Diethylaminophenol, 99%
Codice prodotto. 10031540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10031540 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10031540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146631000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-68-9 | C10H15NO | 165.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Diethylaminophenol
Nota nome 99%
CAS 91-68-9
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 73°C
Colore Brown-Gray or Red
Punti di ebollizione 170°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 141°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H15NO
Formula lineare (C2H5)2NC6H4OH
Numero MDL MFCD00002265
Quantità 100 g
Beilstein 13, 408
Sinonimo 3-diethylamino phenol, phenol, 3-diethylamino, n,n-diethyl-m-aminophenol, n,n-diethyl-3-aminophenol, m-diethylamino phenol, 3-hydroxy-n,n-diethylaniline, phenol, m-diethylamino, n,n-diethyl-3-hydroxyaniline, unii-bqy98q7yu5, ccris 4615
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,carbon disulfide,caustic soda,alkalis and,aromatic hydrocarbons,insoluble in ligroin
InChI Key WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC(O)=C1
IUPAC Name 3-(diethylamino)phenol
Molecular Weight (g/mol) 165.24
PubChem CID 7062
Peso formulazione 165.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Flakes or Granules
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Diethylaminophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.