Learn More
3-Diethylaminophenol, TRC
Codice prodotto. 30388676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388676 10 g -
30387078 1 g 1g
30375414 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30388676 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44382510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-68-9
Formula molecolare C10H15NO
Molecular Weight (g/mol) 165.23
Sinonimo 3-(Diethylamino)phenol, 3-(N,N-Diethylamino)phenol, 3-Hydroxy-N,N-diethylaniline, N,N-Diethyl-3-Hydroxybenzenamine, N,N-Diethyl-3-aminophenol, N,N-Diethyl-3-hydroxyaniline, N,N-Diethyl-m-aminophenol, NSC 93934, m-(Diethylamino)phenol, m-Hydroxy-N,N-diethylaniline
SMILES CCN(CC)c1cccc(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Diethylaminophenol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 165.1154