Learn More
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11416040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416040 5 g 5g
11406040 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416040 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26580.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85684-61-3 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85684-61-3
Formula molecolare C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.131
Numero MDL MFCD00236222
InChI Key HFIUSWPRDIPIPN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736985
IUPAC Name 3-(difluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 3-difluoromethoxy benzaldehyde, 3-difluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-difluoromethoxy, pubchem2907, akos bb61, asischem d51297, benzaldehyde,3-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-3-formylbenzene
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 97%