Learn More
3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H |
| Peso formulazione | 189.0237 |