Learn More
3-(Difluoromethyl)aniline, 97%
Codice prodotto. 15487117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487117 250 mg 250mg
15477117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34188.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 368-99-0 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 368-99-0
Formula molecolare C7H7F2N
Molecular Weight (g/mol) 143.14
Numero MDL MFCD18384830
InChI Key IDFPXKDJNDYDKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-difluoromethyl aniline, 3-difluoromethyl benzenamine, 3-difluoromethyl-phenylamine, 3-difluoromethyl benzenamine hcl
PubChem CID 23445119
IUPAC Name 3-(difluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Difluoromethyl)aniline
Punti di ebollizione 82°C (4 mmHg)
Quantità 250 mg
Numero UN UN2810
Peso formulazione 143.14
Percent Purity 97%