Learn More
3-(Difluoromethyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 15485977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485977 250 mg 250mg
15475977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33189.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 76541-44-1 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76541-44-1
Formula molecolare C6H5F2N
Molecular Weight (g/mol) 129.11
Numero MDL MFCD11226584
InChI Key HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-difluoromethyl, pyridine,3-difluoromethyl, pyridine, 3-difluoromethyl-9ci
PubChem CID 640475
IUPAC Name 3-(difluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Difluoromethyl)pyridine
Punti di ebollizione 42°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Quantità 250 mg
Numero UN UN1993
Peso formulazione 129.11
Percent Purity 97%