Learn More
3-(Dimethylamino)-1-(3-benzyloxyphenyl)-2S-methyl-1-propanone Dibenzoyl Tartrate, TRC
Codice prodotto. 30380150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380150 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380150 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD460970250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Dimethylamino)-1-(3-benzyloxyphenyl)-2S-methyl-1-propanone Dibenzoyl Tartrate
CAS 1004315-81-4
Formula molecolare C37H37NO10
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-(Dimethylamino)-2S-methyl-1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-1-propanone Dibenzoyl Tartrate
InChI Formula InChI=1S/C19H23NO2.C18H14O8/c1-15(13-20(2)3)19(21)17-10-7-11-18(12-17)22-14-16-8-5-4-6-9-16;19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h4-12,15H,13-14H2,1-3H3;1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t15-;13-,14-/m01/s1
SMILES C[C@@H](CN(C)C)C(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1.OC(=O)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C(=O)O
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioic acid;(2S)-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-(3-phenylmethoxyphenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 655.69
Peso formulazione 655.2417