Learn More
3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one, TRC
Codice prodotto. 30371676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371676 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371676 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD462145500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
CAS 55314-16-4
Formula molecolare C10H12N2O
Quantità 500 mg
Sinonimo Imatinib Dimethylamino Impurity
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+
SMILES CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1
Molecular Weight (g/mol) 176.22