Learn More
3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one |
| CAS | 55314-16-4 |
| Formula molecolare | C10H12N2O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Imatinib Dimethylamino Impurity |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+ |
| SMILES | CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.22 |