Learn More
3-(Dimethylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoate, Mikromol
Codice prodotto. 30459557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30459557 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459557 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0142.020100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Dimethylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
CAS 87453-76-7
Nomi componenti o analita 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H24 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester
InChI Formula InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
IUPAC Name 3-(dimethylamino)propyl 2-(benzylamino)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 312.41
Quantità 100 mg
Peso formulazione 312.1838 g/mol