Learn More
3-Dimethylaminobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10746141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746141 100 g Plastic bottle 100g
10346370 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10746141 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115751000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99-64-9 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-64-9
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00002497
InChI Key NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
PubChem CID 66837
IUPAC Name 3-(dimethylamino)benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Dimethylaminobenzoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 150.0°C to 153.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)2NC6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 14, 392
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder