Learn More
3-Dimethylaminophenol, 97+%
Codice prodotto. 11476256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476256 5 g 5g
11486256 25 g 25g
11496256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11476256 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23067.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99-07-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light sensitive. Store away from oxidizing agents, light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-07-0
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Numero MDL MFCD00002264
InChI Key MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol
PubChem CID 7421
IUPAC Name 3-(dimethylamino)phenol
SMILES CN(C)C1=CC=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Dimethylaminophenol
Punto di fusione 80°C to 84°C
Punti di ebollizione 267°C
Punto d'infiammabilità 148°C (298°F)
Odore Pungent
Quantità 5 g
Beilstein 774631
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 137.18
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Dimethylaminophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Dimethylaminophenol