Learn More
3-Dimethylaminophenol, 97+%
Description
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light sensitive. Store away from oxidizing agents, light.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Dimethylaminophenol |
| Punto di fusione | 80°C to 84°C |
| Punti di ebollizione | 267°C |
| Punto d'infiammabilità | 148°C (298°F) |
| Odore | Pungent |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 774631 |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
| Peso formulazione | 137.18 |
| Show More |
Safety and Handling
- 3-Dimethylaminophenol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Dimethylaminophenol