Learn More
3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate, TRC
Codice prodotto. 30137274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137274 1 g 1g
17960815 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137274 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4466601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87453-76-7
Formula molecolare C19 H24 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 312.41
Sinonimo 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester, Benzoic acid, 2-[(phenylmethyl)amino]-, 3-(dimethylamino)propyl ester, 3-(Dimethylamino)propyl 2-[(phenylmethyl)amino]benzoate, 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
IUPAC Name 3-(dimethylamino)propyl 2-(benzylamino)benzoate
SMILES CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Peso formulazione 312.1838
Percent Purity >95%