Learn More
3-Dimethylaminopropylamine, 99%
Codice prodotto. 10234240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234240 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10040730 1 L Bottiglia in vetro 1L
10347483 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10167693 5 L Metal drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10234240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115902500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 109-55-7 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-55-7
Formula molecolare C5H14N2
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00008216
InChI Key IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
PubChem CID 7993
IUPAC Name N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine
SMILES CN(C)CCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Dimethylaminopropylamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -60.0°C
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 133.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2N(CH2)3NH2
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.4360
Quantità 250 mL
Beilstein 04, III, 554
Fieser 01,274
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosità 1.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Dimethylaminopropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.