Learn More
3-(Dimethylamlno)phenol, TRC
Codice prodotto. 30375746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375746 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4613001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Dimethylamino)phenol
CAS 99-07-0
Formula molecolare C8H11NO
Quantità 1 g
Sinonimo Phenol, 3-(dimethylamino)-, Phenol, m-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-(Dimethylamino)phenol, (3-Hydroxyphenyl)dimethylamine, 3-Hydroxy-N,N-dimethylaniline, 3-N,N-Dimethylaminophenol, N,N-Dimethyl-3-aminophenol, N,N-Dimethyl-m-aminophenol, NSC 62017, m-(Dimethylamino)phenol, m-(N,N-Dimethylamino)phenol
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc(O)c1
IUPAC Name 3-(dimethylamino)phenol
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Peso formulazione 137.0841