Learn More
3’’’-Epi-Empagliflozin, TRC
Codice prodotto. 30011511
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011511 25 mg 25mg
30007068 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011511 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE58600025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 864070-43-9
Formula molecolare C23H27ClO7
Molecular Weight (g/mol) 450.91
Sinonimo (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3R)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, Empagliflozin Impurity C
IUPAC Name (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-(((R)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](C2=CC(CC3=CC=C(O[C@H]4COCC4)C=C3)=C(Cl)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 3' ' '-Epi-Empagliflozin
Nomi componenti o analita 3' ' '-Epi-Empagliflozin
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 25 mg
Percent Purity >95%