Learn More
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15484447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484447 1 g 1g
15494447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15484447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31812.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1017779-88-2 | C9H8F2O3 | 202.157 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1017779-88-2
Formula molecolare C9H8F2O3
Molecular Weight (g/mol) 202.157
Numero MDL MFCD09258723
InChI Key KUOUFQUWQYELBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid, jrd
PubChem CID 46737640
IUPAC Name 3-ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Punto di fusione 134°C to 136°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 202.15
Percent Purity 97%