Learn More
Alfa Aesar™ 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H31931.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1092461-33-0 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 1g
Codice prodotto. 15444587
  • 148.00€ / 1g
Spedizione stimata: 23-06-2021
Identificatori chimici
1092461-33-0
197.185
SNFOWHHWCGVXTQ-UHFFFAOYSA-N
55252374
CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)CC#N)F
C10H9F2NO
MFCD11519375
3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl acetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl ethanenitrile, 3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, jrd
2-(3-ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
Specifica
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
1g
C10H9F2NO
UN3439
SNFOWHHWCGVXTQ-UHFFFAOYSA-N
2-(3-ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
55252374
97%
50°C to 53°C
1092461-33-0
MFCD11519375
3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl acetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl ethanenitrile, 3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, jrd
CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)CC#N)F
197.185
197.18
Videos
SDS Documenti
Certificati