Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 76.0°C to 79.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C2H5OC6H3(OH)CHO |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde