Learn More
3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11404487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
11404487 1 g 1g
11414487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11404487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20489.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2651-55-0 | C10H11O4 | 195.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2651-55-0
Formula molecolare C10H11O4
Molecular Weight (g/mol) 195.20
Numero MDL MFCD00276591
InChI Key DMSAIFTWQMXOBE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzoic acid,3-ethoxy-4-methoxy, maybridge1_005010, 3-ethoxy-4-methoxybenzoicacid, acmc-1cqm3
PubChem CID 2822957
IUPAC Name 3-ethoxy-4-methoxybenzoic acid
SMILES CCOC1=CC(=CC=C1OC)C([O-])=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 156°C to 160°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.