Learn More
3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11414487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414487 5 g 5g
11404487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11414487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20489.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2651-55-0 | C10H11O4 | 195.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2651-55-0
Formula molecolare C10H11O4
Molecular Weight (g/mol) 195.20
Numero MDL MFCD00276591
InChI Key DMSAIFTWQMXOBE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzoic acid,3-ethoxy-4-methoxy, maybridge1_005010, 3-ethoxy-4-methoxybenzoicacid, acmc-1cqm3
PubChem CID 2822957
IUPAC Name 3-ethoxy-4-methoxybenzoic acid
SMILES CCOC1=CC(=CC=C1OC)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 156°C to 160°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 98%