Learn More
3-Ethoxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11433188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433188 10 g 10g
11423188 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11433188 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18940.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22924-15-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22924-15-8
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
Numero MDL MFCD00016606
InChI Key QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde
PubChem CID 89908
IUPAC Name 3-ethoxybenzaldehyde
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethoxybenzaldehyde
Densità 1.07
Punti di ebollizione 132°C to 134°C (15 mmHg)
Quantità 10 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 97%