Learn More
3-Ethoxybenzonitrile, 95%
Codice prodotto. 11491618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11491618 25 g 25g
11481618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491618 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13908.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25117-75-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25117-75-3
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD00001805
InChI Key PFNAUBYHTWDKBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 3-ethoxy, benzonitrile, m-ethoxy, m-ethoxy benzonitrile, acmc-20an4n, 3-ethoxybenzenecarbonitrile, 3-ethoxybenzoic acid nitrile
PubChem CID 91283
IUPAC Name 3-ethoxybenzonitrile
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethoxybenzonitrile
Densità 1.047
Punti di ebollizione 241°C to 244°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 25 g
Numero UN UN3276
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 95%