Learn More
3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 454402500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 874219-36-0 Peso : 0.01000kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15259936
  • 108.90€ / 250mg
Spedizione stimata
24-07-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
874219-36-0
211.99
3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, benzoicacid, 5-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester 9ci, acmc-209ql0, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronicacid, ksc495s8r, 4-fluoro-3-ethoxycarbonylphenylboronic acid
(3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
C9H10BFO4
YCXMTPOFCTUKTB-UHFFFAOYSA-N
24901771
B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
Specifica
3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid
146.5°C to 148.0°C
874219-36-0
C9H10BFO4
YCXMTPOFCTUKTB-UHFFFAOYSA-N
(3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
24901771
95%
Authentic
250mg
94% min. (HPLC)
3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, benzoicacid, 5-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester 9ci, acmc-209ql0, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronicacid, ksc495s8r, 4-fluoro-3-ethoxycarbonylphenylboronic acid
B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
211.99
211.99
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.