Learn More
3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11397456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397456 5 g 5g
11387456 1 g 1g
11307466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11397456 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09495.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67531-68-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67531-68-4
Formula molecolare C10H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 191.19
Numero MDL MFCD00013865
InChI Key UPXGGIRFDZENRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethoxycarbonyl phenyl isocyanate, 3-carbethoxyphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonylphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonyl phenylisocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid ethyl ester, 3-carboethoxyphenyl isocyanate, #, ethyl 3-isocyanatobenzoate, 3-ethoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 3-isocyanato-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 589806
IUPAC Name ethyl 3-isocyanatobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Densità 1.154
Punti di ebollizione 213°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.531
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Beilstein 7636626
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 191.19
Percent Purity 97%