Learn More
3-Ethoxymethacrolein, 95%, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10606822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10606822 10 g Bottiglia in vetro 10g
10145030 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10606822 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213990100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 42588-57-8 | Molecular Formula: C6H10O2 | Molecular Weight: 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42588-57-8
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00006975
InChI Key KDOAHVPFGIYCEU-AATRIKPKSA-N
Sinonimo 3-ethoxymethacrolein, 3-ethoxy-2-methylacrylaldehyde, 3-ethoxy-2-methyl-2-propenal, 2e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal, 3-ethoxy-2-methylpropenal, 3-ethoxy-2-methylacroleine, e-2-methyl-3-ethoxypropenal, 2-propenal, 3-ethoxy-2-methyl, e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal
PubChem CID 12278948
IUPAC Name (Z)-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal
SMILES CCO\C=C(/C)C=O
Spécification
Materiale o nome chimico 3-Ethoxymethacrolein
Nota nome tech., 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C to 81.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5OCH=C(CH3)CHO
Indice di rifrazione 1.4792 to 1.4812
Quantità 10 g
Beilstein 01, IV, 4082
Gravità specifica 0.96
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Ethoxymethacrolein
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Mention de danger
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.