Learn More
3-Ethoxymethylene-2,4-pentanedione, 97+%
Codice prodotto. 11451040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451040 25 g 25g
11441040 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11451040 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25445.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33884-41-2 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33884-41-2
Formula molecolare C8H12O3
Molecular Weight (g/mol) 156.18
Numero MDL MFCD07368652
InChI Key ITTXGKOHFZJUEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 240418
IUPAC Name 3-(ethoxymethylidene)pentane-2,4-dione
SMILES CCOC=C(C(C)=O)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethoxymethylene-2,4-pentanedione
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.484
Quantità 25 g
Sinonimo 3-ethoxymethylene pentane-2,4-dione, 3-ethoxymethylene-2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylidene pentane-2,4-dione, acmc-1cmxl, 3-acetyl-4-ethoxy-3-buten-2-one, 3-ethoxymethylene-pentan-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-ethoxymethylene, 2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylene, methyl 1-methylcarbonyl-2-ethoxyvinyl ketone
Peso formulazione 156.18
Percent Purity ≥98%