Learn More
3-Ethoxyphenol, 98%
Codice prodotto. 11421327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11421327 5 g 5g
11431327 25 g 25g
11441327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24266.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 621-34-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-34-1
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.166
Numero MDL MFCD00016450
InChI Key VBIKLMJHBGFTPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-ethoxyphenol, phenol, 3-ethoxy, phenol, m-ethoxy, resorcinol monoethyl ether, 3-ethoxy-phenol, unii-iky4o3474a, 3-ethyloxy phenol, pubchem9510, acmc-209mzu, phenol, m-ethoxy-8ci
PubChem CID 69306
IUPAC Name 3-ethoxyphenol
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethoxyphenol
Punto di fusione 28°C to 31°C
Densità 1.07
Punti di ebollizione 247°C
Punto d'infiammabilità >93°C (199°F)
Odore Phenol-like
Indice di rifrazione 1.541
Quantità 5 g
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 98%