Learn More
3-Ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole (>85%), TRC
Codice prodotto. 30137188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137188 5 g 5g
30133514 25 g 25g
30004027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137188 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9168805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 517-22-6
Formula molecolare C8H13N
Molecular Weight (g/mol) 123.2
Sinonimo 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Cryptopyrrole, Kryptopyrrol, Kryptopyrrole, NSC 62025, 2,4-Dimethyl-3-ethyl-1H-pyrrole, 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
IUPAC Name 3-ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole
SMILES CCc1c(C)c[nH]c1C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
Peso formulazione 123.1048