Learn More
3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, TRC
Codice prodotto. 30387814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387814 50 mg 50mg
30383174 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30387814 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE91653550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 247098-18-6
Formula molecolare C16 H20 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 272.34
Sinonimo 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
IUPAC Name 4-ethyl-3-methyl-5-oxo-N-(2-phenylethyl)-2H-pyrrole-1-carboxamide
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20)
Peso formulazione 272.1525