Learn More
3-Ethyl-2,5-pyrazinediethanol, TRC
Codice prodotto. 17990785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17990785 2.5 mg 2.50mg
17962145 10 mg 10mg
17901185 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17990785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9256052.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86917-74-0
Formula molecolare C10 H16 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 196.25
Sinonimo 2,5-Pyrazinediethanol, 3-ethyl-, 3-Ethyl-2,5-bis(2-hydroxyethyl)pyrazine, Potassium Clavulanate Imp. C (EP)
IUPAC Name 2-[6-ethyl-5-(2-hydroxyethyl)pyrazin-2-yl]ethanol
SMILES CCc1nc(CCO)cnc1CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-2,5-pyrazinediethanol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H16N2O2/c1-2-9-10(4-6-14)11-7-8(12-9)3-5-13/h7,13-14H,2-6H2,1H3
Peso formulazione 196.1212
Percent Purity >95%