Learn More
3-Ethyl-2-iodotoluene, 98%
Codice prodotto. 11479802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479802 5 g 5g
11489802 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11479802 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10839.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 175277-95-9 | C9H11I | 246.091 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175277-95-9
Formula molecolare C9H11I
Molecular Weight (g/mol) 246.091
Numero MDL MFCD00052855
InChI Key PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
PubChem CID 2734195
IUPAC Name 1-ethyl-2-iodo-3-methylbenzene
SMILES CCC1=CC=CC(=C1I)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-2-iodotoluene
Punti di ebollizione 118°C to 120°C (15 mmHg)
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 246.08
Percent Purity 98%