Learn More
3-Ethyl-2-methyl-1-pentene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11449047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449047 5 g 5g
11459047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20624.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19780-66-6 | Molecular Formula: C8H16 | Molecular Weight: 112.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19780-66-6
Formula molecolare C8H16
Molecular Weight (g/mol) 112.216
Numero MDL MFCD00048664
InChI Key HPHHYSWOBXEIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethyl-2-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-ethyl-2-methyl, 2-methyl-3-ethyl-1-pentene, acmc-1bqij, 1-pentene,3-ethyl-2-methyl
PubChem CID 140591
IUPAC Name 3-ethyl-2-methylpent-1-ene
SMILES CCC(CC)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-2-methyl-1-pentene
Densità 0.72
Indice di rifrazione 1.4124
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Peso formulazione 112.22
Percent Purity 99%