Learn More
3-Ethyl-2-methylpentane, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Ethyl-2-methylpentane |
| CAS | 609-26-7 |
| Formula molecolare | C8 H18 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18/c1-5-8(6-2)7(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(CC)C(C)C |
| IUPAC Name | 3-ethyl-2-methylpentane |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.228 |
| Peso formulazione | 114.141 |