Learn More
3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one ,95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10649934
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10649934
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB13417DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
CAS 71556-74-6
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C15H21NO2
Numero MDL MFCD00276840
Quantità 1 g
Sinonimo 3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-hexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 2h-azepin-2-one,3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl, 3-ethyl-3-3-hydroxy-phenyl-1-methyl-azepan-2-one, hexahydro-3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one
InChI Key YFSJZMANJNLCOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1(CCCCN(C1=O)C)C2=CC(=CC=C2)O
IUPAC Name 3-ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 247.338
PubChem CID 2794573
Peso formulazione 247.34
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche